Fontos dokumentumok
540080
(S)-(+)-Epichlorohydrin
98%
Szinonimák:
(S)-(+)-2-(Chloromethyl)oxirane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
12.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D +35°, c = 1 in methanol
optikai tisztaság
ee: 97% (GLC)
öngyulladási hőmérséklet
1421 °F
robbanási határérték
21 %
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
92-93 °C/360 mmHg (lit.)
sűrűség
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
SMILES string
ClC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?