Fontos dokumentumok
8.03296
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrine
for synthesis
Szinonimák:
Epichlorohydrine, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, 2-Chloromethyl oxirane, 2,3-Epoxypropyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5ClO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
203-439-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
16.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
385 °C
hatékonyság
90 mg/kg LD50, oral (Rat)
515 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
3.8-21 % (v/v)
mp
-57 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 28 °C
oldhatóság
65.9 g/L
sűrűség
1.18 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCC1OC1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Water-insoluble β-cyclodextrin–epichlorohydrin polymers for removal of pollutants: This review article discusses the use of β-cyclodextrin–epichlorohydrin polymers in sorption processes to remove pollutants from aqueous solutions (N Morin-Crini, P Winterton, S Fourmentin, 2018, Progress in Polymer Science).
  • Eco-efficiency improvements in the propylene-to-epichlorohydrin process: This research provides an analysis of improving the eco-efficiency of the propylene-to-epichlorohydrin production process, which is crucial for industrial applications like windmill blade manufacture (Ł Madej, AA Kiss, 2023, Journal of Chemical Technology & Biotechnology).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.178 - 1.182
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
82.4 °F
Lobbanási pont (C)
28 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)