Merck
474150
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8F4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.366 (lit.)
bp
50 °C/4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C6H8F4O2/c7-5(8)6(9,10)3-11-1-4-2-12-4/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.