Merck
540072
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Epichlorohydrin
99%
Szinonimák:
(R)-(−)-2-(Chloromethyl)oxirane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5ClO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.52
Beilstein:
1420785
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.29 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 16.6 °C)
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D −34°, c = 1 in methanol
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
öngyulladási hőmérséklet
772 °F
robbanási határérték
21 %
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
sűrűség
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
SMILES string
ClC[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Alkalmazás
Building block for the synthesis of a key intermediate in the synthesis of stable PGI2 analogue UT-15.
Used in the synthesis of chiral morpholines and dioxanes via a Mitsunobu diol-cyclization. Chiral building block in the enantioselective synthesis of trans-2,4-disubstituted piperidines.
Jogi információk
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Goss S Kauffman et al.
The Journal of organic chemistry, 71(23), 8975-8977 (2006-11-04)
A strategy for the enantioselective synthesis of trans-2,4-disubstituted piperidines is proposed and applied to the preparation of IS811, a potent CCR3 antagonist. The C2 stereocenter is derived from commercial (R)-epichlorohydrin, while the C4 stereocenter is installed via diastereoselective hydrogenation of
Robert M Moriarty et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1890-1902 (2004-04-03)
A general and novel solution to the synthesis of biologically important stable analogues of prostacyclin PGI(2), namely benzindene prostacyclins, has been achieved via the stereoselective intramolecular Pauson-Khand cyclization (PKC). This work illustrates for the first time the synthetic utility and
Synlett, 2151-2151 (2006)
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(10), 5720-5732 (2008-04-15)
The risk of the presence of haloacetic acids in drinking water as chlorination by-products and the shortage of experimental mutagenicity data for most of them requires a research work. This paper describes a QSAR model to predict direct mutagenicity for