Merck
474169
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
96%
Szinonimák:
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8F8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.353 (lit.)
bp
75-79 °C/4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C8H8F8O2/c9-5(10)7(13,14)8(15,16)6(11,12)3-17-1-4-2-18-4/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NABHRPSATHTFNS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)