Merck
45340
Sigma-Aldrich
(±)-Epichlorohydrin
purum, ≥99% (GC)
Szinonimák:
(±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5ClO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.52
Beilstein:
79785
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
grade
purum
Teszt
≥99% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
779 °F
robbanási határérték
21 %
szennyeződések
≤0.1% water
szín
APHA: ≤20
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.438
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
sűrűség
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
funkcionális csoport
chloro
ether
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(±)-Epichlorohydrin is an organochlorine compound, used in the manufacturing of epoxy resins, plasticizers, dye stuffs, lubricants, pharmaceuticals, adhesives and oil emulsification products.
Alkalmazás
  • Pitfalls in the synthesis of fluorescent methotrexate oligopeptide conjugates.: Addresses challenges in synthesizing fluorescent methotrexate conjugates using Fmoc-Lys(Boc)-OH, aiming to optimize peptide-based drug delivery systems (Sebestyén et al., 2016).
  • Fluoreometric behavior of a novel bis-acridine orange bound to double stranded DNA.: Explores the fluorescent properties of a bis-acridine compound integrated with Fmoc-Lys(Boc)-OH for potential applications in DNA interaction studies (Takenaka et al., 2003).
  • Bis-naphthalene diimide exhibiting an effective bis-threading intercalating ability.: Investigates a bis-naphthalene diimide derivative, facilitated by Fmoc-Lys(Boc)-OH, demonstrating significant DNA intercalation, useful for gene therapy and molecular biology research (Nojima et al., 2003).
  • Novel synthesis of a tetra-acridinyl peptide as a new DNA polyintercalator.: Details the synthesis of a new DNA polyintercalator using Fmoc-Lys(Boc)-OH, highlighting its potential to enhance molecular diagnostics and therapeutic strategies (Ueyama et al., 2000).
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
82.4 °F
Lobbanási pont (C)
28 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of (R)-and (S)-epichlorohydrin.
Baldwin JJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(25), 4876-4878 (1978)
Preparation and characterization of water soluble high molecular weight ?-cyclodextrin-epichlorohydrin polymers.
Renard E, et al.
European Polymer Journal, 33(1), 49-57 (1997)
Xing Xu et al.
Journal of colloid and interface science, 440, 219-228 (2014-12-03)
Amine-impregnated cotton stalk (AICS) prepared by the reaction of cotton stalk with epichlorohydrin, pyridine and trimethylamine was used as the effective adsorbent for perchlorate removal. Solid-state (13)C NMR spectra, FT-IR, BET principle and element analysis provided evidence that amine groups
Clinical Environmental Health and Toxic Exposures (2001)
Study of the crosslinking reaction between epichlorohydrin and starch.
Kuniak L and Marchessault RH.
Starch/Staerke, 24(4), 110-116 (1972)