Merck
G5809
Sigma-Aldrich
Glycidol
96%
Szinonimák:
(±)-Glycidol, (±)-Oxirane-2-methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glycerolglycide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.08
Beilstein:
383562
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
96%
gőzsűrűség
2.15 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.9 mmHg ( 25 °C)
Teszt
96%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
780 °F
szennyeződések
≤2% diglycidyl ether
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Glycidol has been used in the synthesis of hyperbranched polyglycerol (hPG) via ring opening reaction. These hPGs are being considered as alternatives to PEGs for developing antifouling surfaces due to their thermal and oxidative stability. It can also be used in the synthesis of ethoxy ethyl glycidyl ether. Glycidol may also be used in the preparation of chelating polymers for borate removal.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F
Lobbanási pont (C)
72 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jenny Aasa et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 128, 54-60 (2019-03-28)
Here we evaluate a multiplicative (relative) risk model for improved cancer risk estimation of genotoxic compounds. According to this model, cancer risk is proportional to the background tumor incidence and to the internal dose of the genotoxic compound. Furthermore, the
Removal of trace boron from aqueous solution using iminobis-(propylene glycol) modified chitosan beads.
Gazi M
Reactive functional Polymers, 72(10), 680-686 (2012)
Development of Antifouling Hyperbranched Polyglycerol Layers on Hydroxyl Poly-p-xylylene Coatings.
Chen P
Langmuir, 33(51), 14657-14662 (2017)
Use of specifically tailored chelating polymers for boron removal from aqueous solutions by polymer enhanced ultrafiltration.
Do?anay C
Separation Science and Technology, 46(4), 581-591 (2011)
Polyglycidol-block-poly (ethylene oxide)-block-polyglycidol: synthesis and swelling properties.
Dworak A
Reactive functional Polymers, 42(1), 31-36 (1999)