Merck
D122807
Sigma-Aldrich
1,2-Diiodoethane
99%
Szinonimák:
Ethylene diiodide, Ethylene iodide
Méret kiválasztása
25 G
26 770,00 Ft
100 G
89 240,00 Ft
26 770,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
26 770,00 Ft
100 G
89 240,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
ICH2CH2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.86
Beilstein:
1730870
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
26 770,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder or crystals
mp
80-82 °C (lit.)
sűrűség
2.132 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ICCI
InChI
1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2-Diiodoethane can be used:
  • To synthesize samarium(II) iodide-water complex (SmI2-H2O complex), a single-electron transfer reagent, to further synthesize 3-hydroxy carboxylic acids.[1]
  • To synthesize derivatives of regioselective homopropargyl alcohols by using sonochemical Barbier-type reaction conditions.[2]
  • As an iodine source and an effective reagent for the dehydroxy-iodination of alcohols.[3]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Halogenation through Deoxygenation of Alcohols and Aldehydes.
Chen J, et al.
Organic Letters, 20(10), 3061-3064 (2018)
Synthesis of homopropargyl alcohols via sonochemical Barbier-type reaction.
Lee ASY, et al.
Tetrahedron Letters, 45(7), 1551-1553 (2004)
Michal Szostak et al.
Nature protocols, 7(5), 970-977 (2012-04-28)
The single-step synthesis of 3-hydroxy carboxylic acids from readily available Meldrum's acids involves a selective monoreduction using a SmI(2)-H(2)O complex to give products in high crude purity, and it represents a considerable advancement over other methods for the synthesis of
Jiajun Yan et al.
Nature nanotechnology, 14(7), 684-690 (2019-05-22)
Eutectic gallium indium (EGaIn) is a liquid metal alloy at room temperature. EGaIn microdroplets can be incorporated into elastomers to fabricate highly stretchable, mechanically robust, soft multifunctional composites with high thermal stability1 and electrical conductivity2-4 that are suitable for applications
Eugen Klein et al.
ACS nano, 13(6), 6955-6962 (2019-06-12)
Hybrid lead halide perovskites with 2D stacking structures have recently emerged as promising materials for optoelectronic applications. We report a method for growing 2D nanosheets of hybrid lead halide perovskites (I, Br and Cl), with tunable lateral sizes ranging from