Merck
425362
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-d4
99 atom % D
Szinonimák:
Ethylene-d4 dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrCD2CD2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.89
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.5% water
water
törésmutató
n20/D 1.536 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
sűrűség
2.226 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAAZPARNPHGIKF-LNLMKGTHSA-N
Általános leírás
1,2-Dibromoethane-d4 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It has been reported to be synthesized by reacting acetylene-d2 and deuterium bromide.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of N1-tritylethane-1,1,2,2-d4-1,2-diamine: a novel mono-protected C-deuterated ethylenediamine synthon.
Yang J, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 55(13), 463-466 (2012)
Synthesis of organic deuterium compounds: Part VI. Formaldehyde-d2 and formaldehyde-d.
Bannard RAB, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 31(4), 351-360 (1953)
Synthesis of organic deuterium compounds: III. 1,2-dibromoethane-d4 and its derivatives.
Leitch LC and Morse AT.
Canadian Journal of Chemistry, 30(12), 924-932 (1952)