Merck
D33209
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
96%
Szinonimák:
trans-1,2-Dibenzoylethylene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COCH=CHCOC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.27
Beilstein:
743958
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
powder
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H12O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)