Fontos dokumentumok
185574
1,1,2,2-Tetrabromoethane
98%
Szinonimák:
Acetylene tetrabromide, Muthmanns liquid, TBE
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
11.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
635 °F
törésmutató
n20/D 1.637 (lit.)
bp
119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
water: insoluble
sűrűség
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?