Merck
D40809
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethylene, mixture of cis and trans
98%
Szinonimák:
Acetylene dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH=CHBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.85
Beilstein:
1719351
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5405 (lit.)
bp
110 °C/754 mmHg (lit.)
sűrűség
2.246 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br\C=C\Br
InChI
1S/C2H2Br2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWTUEMKLYAGTNQ-OWOJBTEDSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)