Fontos dokumentumok
D2388
Dimethyl 3,3′-dithiopropionimidate dihydrochloride
powder
Szinonimák:
DTBP, Dimethyl 3,3′-dithio-bis(propionimidate) dihydrochloride, Wang/Richards’ reagent
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COC(=N)CCSSCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2S2.2ClH/c1-11-7(9)3-5-13-14-6-4-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQBCVFHLZAVNPF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Synthesis of glutathione-sensitive cross-linked polyethylenimine gene vector
- Preparation of cyclodextrin-containing polymers designed for gene delivery
- Crosslinking of chick oviduct progesterone-receptor subunits
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.