Merck
166766
Sigma-Aldrich
2-Aminophenyl disulfide
98%
Szinonimák:
2,2′-Diaminodiphenyl disulfide, 2,2′-Dithiodianiline, Bis(2-aminophenyl) disulfide
About This Item
Lineáris képlet:
(H2NC6H4)2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.37
Beilstein:
914032
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
91-92 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T Benjamin et al.
Journal of toxicology and environmental health, 7(1), 69-81 (1981-01-01)
Guided by structure-activity relationships among carcinogenic aromatic amines, a sulfur-containing aromatic diamine was designed as a possible noncarcinogenic replacement for the resin hardener 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) (MOCA). However, in small-scale tests in rats the analog diaminodiphenyldisulfide (DDDS) caused necrotic changes in the