Fontos dokumentumok
80424
Di(N-succinimidyl) glutarate
≥97.0% (CHN)
Szinonimák:
DSG
Teszt
≥97.0% (CHN)
form
lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C13H14N2O8/c16-8-4-5-9(17)14(8)22-12(20)2-1-3-13(21)23-15-10(18)6-7-11(15)19/h1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3