Fontos dokumentumok
803537
Bis(NHS)PEG5
Szinonimák:
Bis-N-succinimidyl-(pentaethylene glycol) ester, Bis-succinimide ester-activated PEG compound
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
532.5
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Reactive groups: NHS ester (both ends)
- Reactive towards: amino groups (primary amines)
- NHS esters react with—NH2 groups at pH 7-9, forming stable amide bonds
- Water-soluble; compare to non-pegylated BS3 (also soluble) and DSS (water-insoluble)
- Membrane-impermeable, allowing for cell surface labeling
- Irreversibly crosslink proteins or peptides by flexible PEG spacer arms
- Polyethylene glycol spacer arms help maintain conjugate solubility
- Pure compound with defined structure and molecular weight, ensuring reproducible protein-modification effects
- PEG spacer provides unique advantages, including increased stability, reduced tendency toward aggregation and reduced immunogenicity
- Ideal for small molecule or peptide conjugations
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)