Fontos dokumentumok
D3669
3,3′-Dithiodipropionic acid di(N-hydroxysuccinimide ester)
powder
Szinonimák:
DTSP, Di(N-succinimidyl) 3,3′-dithiodipropionate, Dithiobis(succinimidyl propionate), Lomant’s reagent
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL
DMF: soluble
acetone: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCSSCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H16N2O8S2/c17-9-1-2-10(18)15(9)23-13(21)5-7-25-26-8-6-14(22)24-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXYPGCIGRDZWNR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3