Merck
C70002
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
3-Pyridinyl chloride, 3-Pyridyl chloride, m-Chloropyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4ClN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.54
Beilstein:
105744
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.533 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
sűrűség
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccnc1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)