Merck
B80429
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine hydrochloride
99%
Szinonimák:
4-Bromopyridine monohydrochloride, 4-Bromopyridinium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4BrN · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.46
Beilstein:
3680350
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
crystals
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Brc1ccncc1
InChI
1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Ekaterina A Dolgopolova et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(13), 5350-5358 (2019-03-07)
Electronic structure modulation of metal-organic frameworks (MOFs) through the connection of linker "wires" as a function of an external stimulus is reported for the first time. The established correlation between MOF electronic properties and photoisomerization kinetics as well as changes
Thomas M Kohl et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(10), 17860-17871 (2015-10-02)
Significant process intensification of the amination reactions of aryl halides and esters has been demonstrated using continuous flow processing. Using this technology traditionally difficult amination reactions have been performed safely at elevated temperatures. These reactions were successfully conducted on laboratory