Merck
470260
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide, 4-Anisylmagnesium bromide, p-Methoxyphenylmagnesium bromide, Bromo(4-methoxyphenyl)magnesium
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
sűrűség
0.955 g/mL at 25 °C
SMILES string
COc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKXAZEXIOPFJSC-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
4-Methoxyphenylmagnesium bromide is a general Grignard reagent that can be used:
  • In the denickelation of porphyrins and to replace the metal center with magnesium.
  • To synthesize a tubulin polymerization inhibitor, 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzophenone.
  • In the total synthesis of (−)-centrolobine.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F
Lobbanási pont (C)
-20 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Two successive one-pot reactions leading to the expeditious synthesis of (−)-centrolobine.
Boulard L, et al.
Tetrahedron Letters, 45(35), 6603-6605 (2004)
Demetalation of Metal Porphyrins via Magnesium Porphyrins by Reaction with Grignard Reagents.
Murakami K, et al.
Chemistry?A European Journal , 19(28), 9123-9126 (2013)
2?Amino?3, 4, 5?Trimethoxybenzophenones as Potent Tubulin Polymerization Inhibitors.
Chuang H Y, et al.
ChemMedChem, 6(3), 450-456 (2011)
Ryosuke Koyama et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 28(11), 115492-115492 (2020-04-16)
Effective chemotherapy for solid cancers is challenging due to a limitation in permeation that prevents anticancer drugs from reaching the center of the tumor, therefore unable to limit cancer cell growth. To circumvent this issue, we planned to apply the