Fontos dokumentumok
B80100
2-Bromopyridine
99%
Szinonimák:
β-Bromopyridine, 2-Pyridyl bromide, Pyridin-2-yl bromide, o-Bromopyridine
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.572 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
sűrűség
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccccn1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A building block in the formation of C−N bond by various cross coupling reactions.
- A reactant in Negishi cross-coupling reaction with aryl halides catalyzed by palladium.
- A reactant in the synthesis of 2′-pyridyldifluoroacetate with ethyl bromodifluoroacetate in presence of copper as a catalyst.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?