Fontos dokumentumok
C69802
2-Chloropyridine
99%
Szinonimák:
α-Chloropyridine, o-Chloropyridine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.7 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.532 (lit.)
bp
166 °C/714 mmHg (lit.)
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccn1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?