Merck
469890
Sigma-Aldrich
3-Methoxypyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.518 (lit.)
bp
65 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccnc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Methoxypyridine is a substituted pyridine. Kinetics of the oxidation of 3-methoxypyridine mediated by sulphate radicals has been investigated by flash photolysis of peroxodisulphate, S2O82-. Ortho lithiation of 3-methoxypyridine has been studied using mesityllithium as the metalating base.
Alkalmazás
3-Methoxypyridine may be employed as a catalyst for the addition reaction of various 1,2-acyclic diones to activated acetylenic esters.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
María L Dell'arciprete et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 8(17), 2498-2505 (2007-10-25)
The kinetics of the oxidation of pyridine, 3-chloropyridine, 3-cyanopyridine, 3-methoxypyridine and 3-methylpyridine mediated by SO4 (<M->) radicals are studied by flash photolysis of peroxodisulphate, S2O8(2-), at pH 2.5 and 9. The absolute rate constants for the reactions of both, the
Abhilash N Pillai et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(19), 5851-5860 (2008-05-10)
A systematic study of the addition of various 1,2-acyclic diones to activated acetylenic esters catalyzed by pyridine under mild conditions is described. This reaction provides a new protocol for the stereoselective synthesis of 1,2-diaroyl maleates. The exclusive formation of the
Ortho lithiation of 2-, 3-, and 4-methoxypyridines.
Comins DL and LaMunyon DH.
Tetrahedron Letters, 29(7), 773-776 (1988)