Merck
C70223
Sigma-Aldrich
4-Chloropyridine hydrochloride
99%
Szinonimák:
1-Nitro-4-iodobenzene, 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium chloride, 4-Chloropyridinium monohydrochloride, 4-Iodo-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-iodobenzene, 4-Nitrophenyl iodide, p-Iodonitrobenzene, p-Nitroiodobenzene, p-Nitrophenyl iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4ClN · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.01
Beilstein:
3684904
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
mp
210 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Clc1ccncc1
InChI
1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
388.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
198 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)