Merck
696455
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
97%
Szinonimák:
1-Methyl-4-bromopyrazole
Méret kiválasztása
5 G
43 600,00 Ft
25 G
54 900,00 Ft
43 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
43 600,00 Ft
25 G
54 900,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
43 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.531
bp
185-188 °C/760 mmHg
sűrűség
1.558 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.9 °F
Lobbanási pont (C)
93.3 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)