Merck
M25406
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.13
Beilstein:
108189
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.503 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
sűrűség
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wenshuai Dai et al.
ChemistryOpen, 8(7), 840-851 (2019-07-16)
Multiple approaches reveal the strong effects of a positive charge introduced by protonation or ionization on the conformation of o-heteroaromatic ethers and amides. The ethers and amides containing an ortho-N heteroatom are syn-preferring while those containing an ortho-O or ortho-S
Saira Khalid et al.
Environmental science and pollution research international, 23(20), 20646-20660 (2016-07-30)
Application of chlorpyrifos (CP) has increased its environmental concentration. Increasing CP concentration has increased chances of adverse health effects. Its removal from environment has attained researcher's attention. CP degrading bacterial strains were isolated from wastewater and agricultural soil. Finally, selected
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of