Fontos dokumentumok
380008
Ammonium bromide
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Azanium bromide, Hydrobromic acid monoammoniate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 198.3 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
452 °C (lit.)
sűrűség
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)