Merck
295469
Sigma-Aldrich
2-Methylpropene
99%
Szinonimák:
Isobutylene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
56.11
Beilstein:
773645
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3278 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
869 °F
bp
−6.9 °C (lit.)
mp
−140 °C
SMILES string
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-methylpropene is used to synthesize S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropane carboxylic acid via asymmetric cyclopropanation reaction.
Alkalmazás
2-Methylpropene can be used in the following reactions:
  • Asymmetric synthesis of S-(+)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid, a key building block for the synthesis of cilastatin.
  • Alkylation of p-xylene to form t-butyl-p-xylene catalyzed by a heteropolyacid.
  • Synthesis of poly(2-methylpropene) or polyisobutene.
Kiszerelés
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
javasolt
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
tömlővég
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-112.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-80 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The synthesis of S-(+)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylic acid: a precursor for cilastatin.
Wang Q, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(22), 3971-3977 (1998)
The synthesis of S-(+)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylic acid: a precursor for cilastatin
Wang Q, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9, 3971-3977 (1998)
Molybdenum (III) Compounds as Catalysts for 2?Methylpropene Polymerization.
Hijazi A K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(38), 7290-7292 (2007)
Selective alkylation of p-xylene with 2-methylpropene by 12-tungstophosphoric acid.
Soeda H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 23(5), 909-912 (1994)
Taichang Zhang et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(42), 10495-10501 (2008-10-01)
The thermal decomposition pathways of MTBE have been investigated using the G3B3 method. On the basis of the experimental observation and theoretical calculation, the pyrolysis channels are provided, especially for primary pyrolysis reactions. The primary decomposition pathways include formation of