Merck
183431
Sigma-Aldrich
4-Bromophenethyl alcohol
99%
Szinonimák:
2-(4-Bromophenyl)ethanol
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.06
Beilstein:
2079929
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
bp
138 °C/9 mmHg (lit.)
sűrűség
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMOSJSPFNDUAFY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Bromophenethyl alcohol was used in the synthesis of 4-(4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)phenethoxy)quinazoline.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B Latli et al.
Chemical research in toxicology, 9(2), 445-450 (1996-03-01)
Two candidate photoaffinity probes are designed from 4-substituted quinazolines known to be potent insecticides/acaricides and NADH:ubiquinone oxidoreductase inhibitors acting at or near the rotenone site. 4-(11-Azidoundecyl-2-amino)quinazoline, based on the undecylamino analog SAN 548A as a prototype, was synthesized in 18%
Roman S Borisov et al.
Talanta, 200, 31-40 (2019-05-01)
This work highlights the discovered in-situ analytical reaction between primary/secondary alcohols and nitrogenous bases (pyridine, quinoline) that involves the substitution of hydroxyl groups for nitrogen-containing charged species and proceeds in an ionization region of Direct Analysis in Real Time mass
Po-Hsuan Hsu et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-10)
Gold nanoclusters (AuNCs) and liquid crystals (LCs) have shown great potential in nanobiotechnology applications due to their unique optical and structural properties. Herein, the hardcore of the 4-cyano biphenyl group for commonly used LCs of 4-cyano-4'-pentylbiphenyl (5CB) was utilized to