Merck
183423
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethyl alcohol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.61
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.548 (lit.)
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZFRKZWBVUJYDA-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)