Fontos dokumentumok
115835
2-Bromoacetophenone
98%
Szinonimák:
ω-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide
Teszt
98%
form
solid
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
phenyl
SMILES string
BrCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTPN6(5777)
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)