Teszt
97%
form
liquid
bp
227-230 °C
sűrűség
1.190 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
chloro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F
Lobbanási pont (C)
88 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?