Merck
516589
Sigma-Aldrich
Cyclopentyl isocyanate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C5H9NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2.83 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C=NC1CCCC1
InChI
1S/C6H9NO/c8-5-7-6-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZALJDQHONFVFU-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
97.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
36.11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Laura H Heitman et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(7), 2036-2042 (2009-03-20)
The luteinizing hormone (LH) receptor plays an important role in fertility and certain cancers. The endogenous ligands human chorionic gonadotropin (hCG) and LH bind to the large N terminal domain of the receptor. We recently reported on the first radiolabeled
Electron paramagnetic resonance of free radicals in an adamantane matrix. III. Isocyanatoalkyl and isothiocyanatoalkyl radicals.
Wood DE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 93(17), 4145-4148 (1971)
Synthesis and Antibacterial Activity of Urea and Thiourea Derivatives of Anacardic Acid Mixture Isolated from A Natural Product Cashew Nut Shell Liquid (CNSL).
N Subhakara R, et al.
International Journal of Organic Chemistry (2012)