Fontos dokumentumok
238600
4-Methoxyphenyl isocyanate
99%
Szinonimák:
1-Isocyanato-4-methoxybenzene, 4-Anisyl isocyanate, 4-Isocyanatoanisole, p-Anisyl isocyanate, p-Methoxyphenyl isocyanate
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.548 (lit.)
bp
106-110 °C/16 mmHg (lit.)
sűrűség
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
isocyanate
SMILES string
COc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 6H-indolo[2,3-b]quinolines
- 1-[2-(2-furyl)-8-methyl-9-substituted-8H-pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c] pyrimidin-5-yl]-3-(4-methoxyphenyl)urea
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?