Merck
389951
Sigma-Aldrich
Pentyl isocyanate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
136-137 °C (lit.)
sűrűség
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
SMILES string
CCCCCN=C=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-3-4-5-7-6-8/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lajos Nagy et al.
International journal of molecular sciences, 21(4) (2020-02-23)
In this article, the capability of encoding information using a homologous series of monodisperse monomethoxypolyethylene glycols (mPEG), with a number of ethylene oxide units ranging from nEO = 5 to 8, and monodisperse linear aliphatic isocyanates containing a number of