Fontos dokumentumok
8.40099
Sigma-Aldrich
n-Butyl isocyanate
Szinonimák:
Isocyanic acid butyl ester
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.22
gőznyomás
23 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
425 °C
hatékonyság
360 mg/kg LD50, oral (rat)
robbanási határérték
1.3-10 % (v/v)
bp
116 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 19 °C
sűrűség
0.89 g/cm3 at 20 °C
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
n-Butyl isocyanate for synthesis. CAS 111-36-4, molar mass 99.13 g/mol.
Tárolás és stabilitás
Store below +30°C.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%):≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.887 - 0.890
Appearance of substance (visual):clear to light turbid
Identity (IR):passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup