Merck
B88802
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutyryl chloride
99%
Szinonimák:
tert-Butylacetyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH2COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.60
Beilstein:
1740421
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
127-129 °C (lit.)
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)