Merck
P16753
Sigma-Aldrich
Phenylacetyl chloride
98%
Szinonimák:
α-Toluyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.59
Beilstein:
742254
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.5325 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Phenylacetyl chloride is used as a key precursor in the total synthesis of vialinin B. It is employed as a linker to prepare dendrimers and also used in the synthesis of various conjugated aromatic small molecules.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F
Lobbanási pont (C)
102 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solution-processable α, ω-distyryl oligothiophene semiconductors with enhanced environmental stability.
Mauldin C E, et al.
Chemistry of Materials, 21(9), 1927-1938 (2009)
New electron-accepting π-conjugated polyquinoxalines with fluorene unit: synthesis and light-emitting properties.
Jung S H, et al.
Polym. Bull., 50(4), 251-258 (2003)
Xiao-Yan Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(34), 8976-8982 (2018-08-11)
Five new resorcylic acid lactones (RALs) hispidulactones A-E (1, 4, 5, 8, and 9), a new natural product (2), and four known ones (3, 6, 7, and 10) with different ring systems were isolated from the desert plant endophytic fungus
A Light-Harvesting Array Composed of Porphyrins and Rigid Backbones.
Kozaki M, et al.
Organic Letters, 10(20), 4477-4480 (2008)
Expeditious synthesis of vialinin B, an extremely potent inhibitor of TNF-α production.
Ye Y Q, et al.
Organic Letters, 11(21), 5074-5077 (2009)