Merck
274496
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
99%
Szinonimák:
Neopentyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.59
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.4039 (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
SMILES string
CC(C)(C)CCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Chloro-2,2-dimethylpropane was used as a substrate to perform the quantum mechanics calculations on LinB (a 33-kDa haloalkane dehalogenase from Sphingomonas paucimobilis UT26) to study which active site conformations and protonation states were eligible to result in catalysis.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
15.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aaron J Oakley et al.
Biochemistry, 43(4), 870-878 (2004-01-28)
We present the structure of LinB, a 33-kDa haloalkane dehalogenase from Sphingomonas paucimobilis UT26, at 0.95 A resolution. The data have allowed us to directly observe the anisotropic motions of the catalytic residues. In particular, the side-chain of the catalytic