Fontos dokumentumok
157422
Isovaleryl chloride
98%
Szinonimák:
3-Methylbutyryl chloride
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
sűrűség
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CC(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- furanodictines A and B
- tetrapeptide amide, S-benzyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-leucylglycinamide
- (+)-blastmycinone
- (R)- and (S)-2-methyl-4-octanol, aggregation pheromone of some sugarcane weevils
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?