Merck
157430
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyryl chloride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2CHC(O)Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.60
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
sűrűség
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CCC(CC)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
2-Ethylbutyryl chloride was used in syntheses of bicyclic thiophene derivatives.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Joseph L Duffy et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(5), 1401-1405 (2005-02-17)
A novel class of antagonists of the human glucagon receptor (hGCGR) has been discovered. Systematic modification of the lead compound identified substituents that were essential for activity and those that were amenable to further optimization. This SAR exploration resulted in