Fontos dokumentumok
157120
4-tert-Butylbenzoyl chloride
98%
Szinonimák:
4-(1,1-Dimethylethyl)benzoyl chloride, 4-tert-Butylbenzoic acid chloride, p-tert-Butylbenzoyl chloride
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.536 (lit.)
bp
135 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)