Merck
T72605
Sigma-Aldrich
Trimethylacetyl chloride
99%
Szinonimák:
Pivaloyl chloride, Trimethylacetyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCOCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.58
Beilstein:
385668
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
36 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Widely used N-acylating agent for amines, Schiff bases, and pyrrolidinones as well as O-acylating agent for alcohols, lactones, and saccharides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
D Becker et al.
Carbohydrate research, 248, 129-141 (1993-10-04)
A new method has been developed for preparation of partially pivaloylated saccharides in one step from readily available starting materials. These intermediates were used in the synthesis of disaccharides and a glucosteroid.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 12, 841-841 (1993)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 72-72 (1993)
Tetrahedron, 49, 599-599 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1703-1703 (1994)