Fontos dokumentumok
B38503
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
98%
Szinonimák:
β,β′-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 1,5-Dichloro-3-azapentane hydrochloride, 2,2′-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine hydrochloride, Bi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Di(2-chloroethyl)amine hydrochloride, N,N-Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Nornitrogen mustard hydrochloride
Teszt
98%
form
powder
mp
212-214 °C (lit.)
SMILES string
Cl.ClCCNCCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No information available.
Lobbanási pont (C)
No information available.
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?