Fontos dokumentumok
328820
4-Fluorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
p-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(4-fluorophenyl)magnesium, Bromo(p-fluorophenyl)magnesium
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
1.021 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- Useful key intermediate in the synthesis of paroxetine.
- Arylsulfides via cross-coupling reaction with thiols.
- 4-Arylmethyl-1-phenylpyrazole and 4-aryloxy-1-phenylpyrazole derivatives as androgen receptor antagonists.
- Grignard intermediate for preparing aprepitant.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?