Fontos dokumentumok
209538
4-Fluorobenzyl bromide
97%
Szinonimák:
α-Bromo-4-fluorotoluene, 1-Bromomethyl-4-fluorobenzene
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.547 (lit.)
bp
85 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 3-acetyl-1-(4-fluorobenzyl)-4-hydroxy-1H-indole
- 1-(4-fluorobenzyl)-5-(pyrrolidine-1-sulfonyl)isatin
- (S)-1-(4-fluorobenzyl)-5-(2-(4-fluorophenoxymethyl)pyrrolidine-1-sulfonyl)isatin
- 8-bromo 9-(4-fluorobenzyl) adenine
- 8-bromo 3-(4-fluorobenzyl) adenine
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?