Merck
647195
Sigma-Aldrich
5-Cyanophthalide
97%
Szinonimák:
1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 5-Cyano-3H-isobenzofuranone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H5NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
201-205 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
nitrile
SMILES string
O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
InChI
1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEEGWTLAFIZLSF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)