Fontos dokumentumok
553638
4-Fluorobiphenyl
95%
Szinonimák:
(4-Fluorophenyl)benzene, 1-Fluoro-4-phenylbenzene, 4-Fluorbiphenyl, 4-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluorobiphenyl, p-Fluorobiphenyl, p-Fluorodiphenyl
Teszt
95%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
mp
75-79 °C (lit.)
sűrűség
1.288 g/mL (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
phenyl
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?