Fontos dokumentumok
B58407
4-Bromobenzonitrile
99%
Szinonimák:
1-Bromo-4-benzonitrile, 1-Bromo-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-bromobenzene, 4-Bromocyanobenzene, 4-Bromophenyl cyanide, 4-Bromophenylcarbonitrile
Teszt
99%
Forma
solid
bp
235-237 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQSCPPCMBMFJJN-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?