Merck
152692
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzotrifluoride
99%
Szinonimák:
1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.01
Beilstein:
2045666
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
sűrűség
1.607 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Bromobenzotrifluoride was used to study the catalytic activity of palladacycle using Suzuki-Miyaura reaction.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Development of a fluorous, oxime-based palladacycle for microwave-promoted carbon?carbon coupling reactions in aqueous media.
Green Chemistry, 14(1), 77-80 (2012)
Xiao Yan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(11), 6222-6230 (2020-03-05)
Unveiling the reaction mechanism is significant for developing high-performance catalysts. In this paper, a series of precisely controlled PdxM147-x (M = Cu, Pt, Au, Rh, Ru) dendrimer encapsulated nanoparticles (DENs) has been successfully synthesized. The mechanisms of PdxM147-x as catalysts